Få mere at vide
N-Methylformanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylformanilide |
| CAS | 93-61-8 |
| Molekylær formel | C8H9NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Methylphenylformamide, N-Formyl-N-methylaniline, N-Methyl-N-formylaniline, N-Methyl-N-phenylformamide, N-Methylformanilide, N-Phenyl-N-methylformamide, NSC 3828 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3 |
| SMIL | CN(C=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-methyl-N-phenylformamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.16 |
| Formel vægt | 135.0684 |