Få mere at vide
N-Methylformanilide, 99%
Artikelnummer. 10133130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133130 100 g Glasflaske 100g
10695362 5 g Glass Bottle 5g
10542521 500 g Glasflaske 500g
10123130 1 kg Glasflaske 1kg
13498338 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10133130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126811000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-61-8 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-61-8
MDL nummer MFCD00003283
InChI nøgle JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylformanilide, formamide, n-methyl-n-phenyl, n-formyl-n-methylaniline, formanilide, n-methyl, methylphenylformamide, n-phenyl-n-methylformamide, n-methyl-n-formylaniline, n-methylformanilid, methyl phenyl formamide, n-methyl-n-phenyl-formamide
PubChem CID 66737
IUPAC navn N-methyl-N-phenylformamid
SMIL CN(C=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylformanilide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 8.0°C to 13.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 243.0°C to 244.0°C
Flammepunkt 126°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H9NO
Lineær formel HCON(CH3)C6H5
Brydningsindeks 1.5600 to 1.5620
Mængde 100 g
Beilstein 12,234
Fieser 01,68
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible.
Molekylvægt (g/mol) 135.17
Formel vægt 135.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylformanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.