Få mere at vide
N-Methylformanilide, 99%
Artikelnummer. 11428730
Skift visning
Mængde:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428730 250 g 250g
11493774 500 g 500g
11403784 2500 g 2500g
11413784 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11428730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11829.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-61-8 | C8H9NO | 135.166 g/mol
N-methylformanilid anvendes som formyleringsreagens til visse organometalliske stoffer. Det er i kombination med phosphorylchlorid, der bruges til Vilsmeier-Haack-reaktioner og i heterocykliske synteser. Yderligere virker det som et kvældningsmiddel i farvningsprocessen af meta-aramidfibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-methylformanilid anvendes som formyleringsreagens til visse organometalliske stoffer. Det er i kombination med phosphorylchlorid, der bruges til Vilsmeier-Haack-reaktioner og i heterocykliske synteser. Yderligere virker det som et kvældningsmiddel i farvningsprocessen af meta-aramidfibre.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-61-8
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.166
MDL nummer MFCD00003283
InChI nøgle JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylformanilide, formamide, n-methyl-n-phenyl, n-formyl-n-methylaniline, formanilide, n-methyl, methylphenylformamide, n-phenyl-n-methylformamide, n-methyl-n-formylaniline, n-methylformanilid, methyl phenyl formamide, n-methyl-n-phenyl-formamide
PubChem CID 66737
IUPAC navn N-methyl-N-phenylformamid
SMIL CN(C=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylformanilide
Smeltepunkt 9°C to 13°C
Tæthed 1.095
Kogepunkt 242°C to 244°C
Flammepunkt 126°C (258°F)
Brydningsindeks 1.561
Mængde 250 g
Beilstein 636496
Opløselighedsinformation Immisible with water.
Formel vægt 135.17
Procent renhed 99%