Få mere at vide
N-methylformamid, TRC
Artikelnummer. 30134668
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134668 100 g
30011426 50 g
30011304 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM305380100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-39-7
Molekylær formel C2H5NO
Molekylvægt (g/mol) 59.07
Synonym Methylformamide, Monomethylformamide, N-Methylformimidic Acid, N-Monomethylformamide, NSC 3051
IUPAC navn N-methylformamid
SMIL CNC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylformamide
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
Formel vægt 59.0371