Få mere at vide
N-Methylformamide-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylformamide-D5 |
| CAS | 863653-47-8 |
| Molekylær formel | C2D5NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Formamide-N,1-d2, N-(methyl-d3)- (9CI), Perdeutero-N-methylformamide, N-Methylformamide-D5, N-(Methyl-d3)formamide-N,1-d2, N-Methylformamide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3,2D/hD |
| SMIL | [2H]C(N([2H])C([2H])([2H])[2H])=O |
| IUPAC navn | N-(methyl-d3)formamide-N,1-d2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.1 |
| Formel vægt | 64.07 |