Få mere at vide
N-methylformamid, 99%
Artikelnummer. 11396706
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396706 1000 g 1kg
11376706 50 g 50g
11386706 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11396706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03908.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    741.80 DKK
    667.65 DKK / 1kg
    Spare 74.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123-39-7 | C2H5NO | 59,068 g/mol
N-methylformamid anvendes til fremstilling af methylisocyanat. Det bruges som et ekstraktionsopløsningsmiddel for aromatiske kulbrinter og fungerer som en ligand i koordinationskemi. Det bruges som opløsningsmiddel i olieraffinaderier og i elektrolytiske kondensatorer af aluminium. Yderligere bruges det som et reagens i organisk syntese. Ud over dette bruges det som et forsøgsmedicin mod kræft og et mellemprodukt i produktionen af nogle farmaceutiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-methylformamid anvendes til fremstilling af methylisocyanat. Det bruges som et ekstraktionsopløsningsmiddel for aromatiske kulbrinter og fungerer som en ligand i koordinationskemi. Det bruges som opløsningsmiddel i olieraffinaderier og i elektrolytiske kondensatorer af aluminium. Yderligere bruges det som et reagens i organisk syntese. Ud over dette bruges det som et forsøgsmedicin mod kræft og et mellemprodukt i produktionen af nogle farmaceutiske forbindelser.
Opløselighed
Blandbar med vand, acetone og ethanol. Ublandbar med æter.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-39-7
Molekylær formel C2H5NO
Molekylvægt (g/mol) 59.068
MDL nummer MFCD00003280
InChI nøgle ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
PubChem CID 31254
ChEBI CHEBI:7438
IUPAC navn N-methylformamid
SMIL CNC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylformamide
Smeltepunkt -4 °C
Tæthed 1.018
Kogepunkt 181 °C til 185 °C
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Lineær formel HCONHCH3
Brydningsindeks 1.432
Mængde 1000 g
Beilstein 1098352
Merck Index 14,6076
Opløselighedsinformation Blander med vand, acetone og ethanol. Ublandelig med æter.
Formel vægt 59.07
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylformamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylformamide