Få mere at vide
N-methylformamid, 99%
Artikelnummer. 11376706
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376706 50 g 50g
11386706 250 g 250g
11396706 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03908.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-39-7 | C2H5NO | 59,068 g/mol
N-methylformamid anvendes til fremstilling af methylisocyanat. Det bruges som et ekstraktionsopløsningsmiddel for aromatiske kulbrinter og fungerer som en ligand i koordinationskemi. Det bruges som opløsningsmiddel i olieraffinaderier og i elektrolytiske kondensatorer af aluminium. Yderligere bruges det som et reagens i organisk syntese. Ud over dette bruges det som et forsøgsmedicin mod kræft og et mellemprodukt i produktionen af nogle farmaceutiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-methylformamid anvendes til fremstilling af methylisocyanat. Det bruges som et ekstraktionsopløsningsmiddel for aromatiske kulbrinter og fungerer som en ligand i koordinationskemi. Det bruges som opløsningsmiddel i olieraffinaderier og i elektrolytiske kondensatorer af aluminium. Yderligere bruges det som et reagens i organisk syntese. Ud over dette bruges det som et forsøgsmedicin mod kræft og et mellemprodukt i produktionen af nogle farmaceutiske forbindelser.
Opløselighed
Blandbar med vand, acetone og ethanol. Ublandbar med æter.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-39-7
Molekylær formel C2H5NO
Molekylvægt (g/mol) 59.068
MDL nummer MFCD00003280
InChI nøgle ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
PubChem CID 31254
ChEBI CHEBI:7438
IUPAC navn N-methylformamid
SMIL CNC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylformamide
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 1.018
Kogepunkt 181°C to 185°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Lineær formel HCONHCH3
Brydningsindeks 1.432
Mængde 50 g
Beilstein 1098352
Merck Index 14,6076
Opløselighedsinformation Miscible with water,acetone and ethanol. Immiscible with ether.
Formel vægt 59.07
Procent renhed 99%