Få mere at vide
N-Methylform-d1-amid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylformamide-1-D |
| CAS | 26103-38-8 |
| Molekylær formel | C2H4DNO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Formamide-1-d, N-methyl- (7CI, 8CI, 9CI), N-Methylformamide-D, N-Methylformamide-1-D, N-Methylformamide-d |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i2D |
| SMIL | [2H]C(NC)=O |
| IUPAC navn | N-methylformamid-1-d |
| Molekylvægt (g/mol) | 60.07 |
| Formel vægt | 60.04 |