Få mere at vide
N-Methylfluoxetine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
N-Methylfluoxetine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Fluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 885101-12-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methyl Fluoxetine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18H21ClF3NO |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride |
| SMIL | CN(C)CCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.81 |
| Mængde | 25 mg |