Få mere at vide
N-methylethylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30465769
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30465769 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30465769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22082850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylethylenediamine
CAS 109-81-9
Molekylær formel C3H10N2
Mængde 50 mg
Synonym N1-Methyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)methylamine, 1-(Methylamino)-2-aminoethane, 1-Methylethylenediamine, 2-(Methylamino)ethanamine, 2-(Methylamino)ethylamine, N-Methyl-1,2-diaminoethane, N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-Methyl-1,2-ethylenediamine
InChI formel InChI=1S/C3H10N2/c1-5-3-2-4/h5H,2-4H2,1H3
SMIL CNCCN
IUPAC navn N'-methylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Formel vægt 74.0844