Få mere at vide
N-methylethylendiamin, 95%
Artikelnummer. 10774281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10774281 5 g Glasflaske 5g
10697312 25 g Glasflaske 25g
10455115 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10774281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 DKK
    486.65 DKK / 5g
    Spare 68.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 109-81-9 | C3H12N2 | 76,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-81-9
Molekylær formel C3H12N2
Molekylvægt (g/mol) 76.14
MDL nummer MFCD00008165
InChI nøgle KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Synonym n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine
PubChem CID 8014
IUPAC navn N'-methylethan-1,2-diamin
SMIL C[NH2+]CC[NH3+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylethylenediamine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 114,0 °C til 116,0 °C
Flammepunkt 41 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3NHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1,4390 til 1,4420
Mængde 5 g
Beilstein 04, I, 415
Specifik vægtfylde 0.84
Formel vægt 74.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.