Få mere at vide
N-methylethylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474793
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474793 5 g 5g
11484793 25 g 25g
11494793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474793 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12165.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-81-9 | C3H12N2 | 76.14 g/mol
N-methylethylendiamin undergår kondensation med pyridin-2-carboxaldehyd for at danne en imin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-methylethylendiamin gennemgår kondensation med pyridin-2-carboxaldehyd for
at danne en imin.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-81-9
Molekylær formel C3H12N2
Molekylvægt (g/mol) 76.14
MDL nummer MFCD00008165
InChI nøgle KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Synonym n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine
PubChem CID 8014
IUPAC navn N'-methylethan-1,2-diamin
SMIL C[NH2+]CC[NH3+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylethylenediamine
Tæthed 0.851
Kogepunkt 114°C to 116°C
Flammepunkt 41°C (105°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel H2NCH2CH2NHCH3
Brydningsindeks 1.4395
Mængde 5 g
FN nummer UN2734
Beilstein 878141
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Formel vægt 74.13
Procent renhed 95%