Få mere at vide
N-Methyldiphenylamine, 97%
Artikelnummer. 10636841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10636841 25 g Glasflaske 25g
10667011 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414210250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 552-82-9 | C13H13N | 183.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-82-9
Molekylær formel C13H13N
Molekylvægt (g/mol) 183.25
MDL nummer MFCD00041900
InChI nøgle DYFFAVRFJWYYQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyldiphenylamine, benzenamine, n-methyl-n-phenyl, methyldiphenylamine, n,n-diphenylmethylamine, diphenylamine, n-methyl, unii-b28zgh99ih, diphenyl methylamine, n-methyl-n-phenyl-aniline, b28zgh99ih, methyldiphenylamin
PubChem CID 11098
IUPAC navn N-methyl-N-phenylanilin
SMIL CN(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyldiphenylamine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Tæthed 1.05g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5N(CH3)C6H5
Brydningsindeks 1.6215 to 1.6235 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Merck Index 15, 6126
Formel vægt 183.25
Procent renhed ≥96.0% (GC)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyldiphenylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.