Få mere at vide
N-Methyldiethanolamine-13C,d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyldiethanolamine-13C,D3 Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2.ClH/c1-6(2-4-7)3-5-8;/h7-8H,2-5H2,1H3;1H/i1+1D3; |
| Formel vægt | 159.1 |