Få mere at vide
N-Methylcytisine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylcytisine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O/c1-13-6-9-5-10(8-13)11-3-2-4-12(15)14(11)7-9/h2-4,9-10H,5-8H2,1H3/t9-,10+/m0/s1 |
| Formel vægt | 204.1263 |
| Procent renhed | >95% |