missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methylcytisine, TRC

Artikelnummer. 17964195
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17964195 10 mg
17930465 50 mg
17991275 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17964195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29468010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 486-86-2
Molekylær formel C12 H16 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 204.27
Synonym (-)-N-Methylcytisine, 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-methyl-, (1R,5S)-, 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-methyl-, (1R)-, Cytisine, 12-methyl- (8CI), Cytisine, N-methyl- (7CI), Cytisine, methyl- (6CI), (-)-N-Methylcytisine, (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-3-methyl-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, Caulophyllin, Caulophylline, N-Methylcytisine
SMIL CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methylcytisine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O/c1-13-6-9-5-10(8-13)11-3-2-4-12(15)14(11)7-9/h2-4,9-10H,5-8H2,1H3/t9-,10+/m0/s1
Formel vægt 204.1263
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.