Få mere at vide
n-Methylcyclopropanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Methylcyclopropanamine |
| CAS | 5163-20-2 |
| Molekylær formel | C4H9N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N/c1-5-4-2-3-4/h4-5H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CNC1CC1 |
| IUPAC navn | N-methylcyclopropanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 71.12 |
| Formel vægt | 71.0735 |