Få mere at vide
N-Methylcyclopropanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylcyclopropanamine Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N.ClH/c1-5-4-2-3-4;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 107.0502 |