Få mere at vide
N-methylcyclohexylamin, 98%
Artikelnummer. 10726181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10726181 5 mL Glasflaske 5ml
10071610 250 mL Glasflaske 250ml
10598873 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10726181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146990050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-60-7 | C7H15N | 113,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-60-7
Molekylær formel C7H15N
Molekylvægt (g/mol) 113.20
MDL nummer MFCD00003832
InChI nøgle XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
PubChem CID 7514
ChEBI CHEBI:59018
IUPAC navn N-methylcyclohexanamin
SMIL CNC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylcyclohexylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -8,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 149,0 °C
Flammepunkt 29 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11NHCH3
Brydningsindeks 1,4545 til 1,4565
Mængde 5 mL
Beilstein 12, 6
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5,4 vægt% (20 c). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og æter
Viskositet 1,58 mPa (20 °C)
Formel vægt 113.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylcyclohexylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.