Få mere at vide
N-methylcyclohexylamin, 98%
Artikelnummer. 11393287
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393287 25 mL 25ml
11303297 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13872.AC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-60-7 | C7H15N | 113,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-60-7
Molekylær formel C7H15N
Molekylvægt (g/mol) 113.20
MDL nummer MFCD00003832
InChI nøgle XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
PubChem CID 7514
ChEBI CHEBI:59018
IUPAC navn N-methylcyclohexanamin
SMIL CNC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylcyclohexylamine
Smeltepunkt -8 °C
Kogepunkt 149 °C
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Mængde 25 mL
FN nummer UN2734
Beilstein 1523664
Formel vægt 113.2
Procent renhed 98%