Få mere at vide
N-methylcyclohexylamin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylcyclohexylamine |
| Smeltepunkt | -8 °C |
| Tæthed | 0.857 |
| Kogepunkt | 149 °C |
| Flammepunkt | 35 °C (95 °F) |
| Brydningsindeks | 1.456 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2734 |
| Beilstein | 1523664 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |