Få mere at vide
N-Methylcyclohexanamine, TRC
Artikelnummer. 30477168
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30477168 5 g
1 options
Artikelnummer. 30477168 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2948605G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylcyclohexanamine
CAS 100-60-7
Molekylær formel C7H15N
Mængde 5 g
Synonym (Methylamino)cyclohexane, Cyclohexylmethylamine, Methylcyclohexylamine, N-Cyclohexyl-N-methylamine, N-Cyclohexylmethylamine, N-Methyl-N-cyclohexylamine, N-Methylcyclohexanamine, N-Methylcyclohexylamine, NSC 434, SC 79B
InChI formel InChI=1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
SMIL CNC1CCCCC1
Molekylvægt (g/mol) 113.2
Formel vægt 113.1204