Få mere at vide
N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazon, TRC
Artikelnummer. 30004148
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004148 100 mg
30004145 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004148 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM261290100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155742-64-6
Molekylær formel C4 H8 Cl N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 165.58
IUPAC navn methyl N-[(2-chlorethanimidoyl)amino]carbamat
SMIL COC(=O)NNC(=N)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2H2,1H3,(H2,6,7)(H,8,9)
Formel vægt 165.0305