Få mere at vide
N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2H2,1H3,(H2,6,7)(H,8,9) |
| Formel vægt | 165.0305 |