Få mere at vide
N-methylcarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11936721 5 g 5g
11946721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441050050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 1484-12-4 | C13H11N | 181.24 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1484-12-4
Molekylær formel C13H11N
Molekylvægt (g/mol) 181.24
InChI nøgle SDFLTYHTFPTIGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcarbazole, 9-methyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-methyl, carbazole, 9-methyl, n-methyldibenzopyrrole, unii-76sop090pg, ccris 6846, n-methyl carbazole, pubchem17421, 9-methylcarbazole
PubChem CID 15142
IUPAC navn 9-methylcarbazol
SMIL CN1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylcarbazole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 86,0 °C til 89,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 163,0 °C til 167,0 °C (0,4 Torr)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 181.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylcarbazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Kun brug af forskning i RUO –