Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 151.7°C to 152.4°C |
| Farve | Brown |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Mængde | 5 g |
| IUPAC navn | 9-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole |
| Formel vægt | 307.2 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.