Få mere at vide
N-Methylcaprolactam, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylcaprolactam |
| CAS | 2556-73-2 |
| Molekylær formel | C7H13NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Methylazacycloheptan-2-one, 1-Methylcaprolactam, 1-Methylhexahydro-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, N-Methyl-6-caprolactam, N-Methyl-ε-caprolactam, N-Methylcaprolactam, NSC 68794 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCCCCC1=O |
| IUPAC navn | 1-methylazepan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.18 |
| Formel vægt | 127.0997 |