Få mere at vide
N-Methylcaprolactam, TRC
Artikelnummer. 30468689
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30468689 25 g
1 options
Artikelnummer. 30468689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26135525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylcaprolactam
CAS 2556-73-2
Molekylær formel C7H13NO
Mængde 25 g
Synonym 1-Methylazacycloheptan-2-one, 1-Methylcaprolactam, 1-Methylhexahydro-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, N-Methyl-6-caprolactam, N-Methyl-ε-caprolactam, N-Methylcaprolactam, NSC 68794
InChI formel InChI=1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3
SMIL CN1CCCCCC1=O
IUPAC navn 1-methylazepan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 127.18
Formel vægt 127.0997