Få mere at vide
N-methylcaprolactam, 96%
Artikelnummer. 11463368
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463368 100 g 100g
11453368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17776.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 2556-73-2 | C7H13NO | 127,187 g/mol
N-Methylcaprolactam blev brugt til at studere hæmningsmekanismen af poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) og dets relaterede forbindelser mod hydratdannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Methylcaprolactam blev brugt til at studere hæmningsmekanismen af poly-[N-
vinylcaprolactam] (PVCAP) og dets relaterede forbindelser mod hydratdannelse.
Opløselighed
Fuldt blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk, opbevares væk fra fugt. Opbevares i en tæt lukket beholder på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2556-73-2
Molekylær formel C7H13NO
Molekylvægt (g/mol) 127.187
MDL nummer MFCD00003263
InChI nøgle ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcaprolactam, 1-methylcaprolactam, n-methyl-.epsilon.-caprolactam, 2h-azepin-2-one, hexahydro-1-methyl, n-methyl-e-caprolactam, epsilon-caprolactam, n-methyl, 2h-azepin-2-one, hexahydro-n-methyl, hexahydro-n-methyl-2h-azepin-2-one, n-methyl-epsilon-caprolactam, n-methyl caprolactam
PubChem CID 17369
IUPAC navn 1-methylazepan-2-on
SMIL CN1CCCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylcaprolactam
Tæthed 0.991
Kogepunkt 106 °C til 108 °C (6 mmHg)
Flammepunkt 103 °C (95 °C)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Helt blandbar med vand.
Formel vægt 127.18
Procent renhed 96%