Få mere at vide
N-methylcaprolactam, 96%
Artikelnummer. 11453368
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453368 25 g 25g
11463368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17776.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 2556-73-2 | C7H13NO | 127,187 g/mol
N-Methylcaprolactam blev brugt til at studere hæmningsmekanismen af poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) og dets relaterede forbindelser mod hydratdannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Methylcaprolactam blev brugt til at studere hæmningsmekanismen af poly-[N-
vinylcaprolactam] (PVCAP) og dets relaterede forbindelser mod hydratdannelse.
Opløselighed
Fuldt blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk, opbevares væk fra fugt. Opbevares i en tæt lukket beholder på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2556-73-2
Molekylær formel C7H13NO
Molekylvægt (g/mol) 127.187
MDL nummer MFCD00003263
InChI nøgle ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcaprolactam, 1-methylcaprolactam, n-methyl-.epsilon.-caprolactam, 2h-azepin-2-one, hexahydro-1-methyl, n-methyl-e-caprolactam, epsilon-caprolactam, n-methyl, 2h-azepin-2-one, hexahydro-n-methyl, hexahydro-n-methyl-2h-azepin-2-one, n-methyl-epsilon-caprolactam, n-methyl caprolactam
PubChem CID 17369
IUPAC navn 1-methylazepan-2-on
SMIL CN1CCCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylcaprolactam
Tæthed 0.991
Kogepunkt 106°C to 108°C (6 mmHg)
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 127.18
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylcaprolactam
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylcaprolactam