missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methylbutylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylbutylamine |
| CAS | 110-68-9 |
| Molekylær formel | C5H14N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-Methyl-Butylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCNC |
| IUPAC navn | N-methylbutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.17 |
| Formel vægt | 87.1048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?