Få mere at vide
N-Methylbutylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylbutylamine |
| CAS | 110-68-9 |
| Molekylær formel | C5H14N |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | N-Methyl-Butylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCNC |
| IUPAC navn | N-methylbutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.17 |
| Formel vægt | 87.1048 |