missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methylbutane-1,4-diamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylbutane-1,4-diamine, Dihydrochloride |
| CAS | 89690-09-5 |
| Molekylær formel | C5 H14 N2 . 2 Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Methylbutane-1,4-Diamine, Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N2.2ClH/c1-7-5-3-2-4-6;;/h7H,2-6H2,1H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.CNCCCCN |
| IUPAC navn | N'-methylbutane-1,4-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.1 |
| Formel vægt | 174.0691 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?