Få mere at vide
N-Methylbenzylamin-d3, TRC
Artikelnummer. 30471326
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30471326 25 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30471326 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28899225MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylbenzylamine-d3
CAS 122025-09-6
Molekylær formel C8 D3 H8 N
Mængde 25 mg
Synonym Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)- (9CI), N-(Methyl-d3)benzenemethanamine, N-(Methyl-d3)benzylamine, N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-Methylbenzylamine-d3, Benzylmethyl-d3-amine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])NCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzyl-1,1,1-trideuteriomethanamin
Molekylvægt (g/mol) 124.198
Formel vægt 124.108