Få mere at vide
N-Methylbenzylamin-d3, TRC
Artikelnummer. 30470619
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30470619 250 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30470619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM288992250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylbenzylamine-d3
CAS 122025-09-6
Molekylær formel C8 D3 H8 N
Mængde 250 mg
Synonym Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)- (9CI), N-(Methyl-d3)benzenemethanamine, N-(Methyl-d3)benzylamine, N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-Methylbenzylamine-d3, Benzylmethyl-d3-amine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])NCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzyl-1,1,1-trideuteriomethanamin
Molekylvægt (g/mol) 124.198
Formel vægt 124.108