Få mere at vide
N-methylbenzamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439206
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439206 100 g 100g
11419206 5 g 5g
11429206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18057.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 613-93-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Det virker som en potent PDE10A (phosphodiesterase med en bemærkelsesværdig lokalisering, da proteinet kun er rigeligt i hjernevæv) hæmmer. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det virker som en potent PDE10A-hæmmer (phosphodiesterase med en bemærkelsesværdig lokalisering, da proteinet kun er rigeligt i hjernevæv). Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-93-4
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD00011642
InChI nøgle NCCHARWOCKOHIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, n-methyl, n-methylbenzenamide, n-methyl-benzamide, n-methylbenzenecarboxamide, unii-k3ed781e08, ccris 4670, n-methyl benzamide, n-methylbenzimidic acid, acmc-1bb7i, dsstox_cid_5570
PubChem CID 11954
IUPAC navn N-methylbenzamid
SMIL CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylbenzamide
Smeltepunkt 76°C to 81°C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 135.17
Procent renhed 99%