Få mere at vide
N-methylazetidin-3-amin dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30468494
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468494 500 mg
30480275 100 mg
30483624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30468494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM288718500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136293-86-2
Molekylær formel C4H10N2 . 2HCl
Synonym 3-Azetidinamine, N-methyl-, hydrochloride (1:2) (ACI), 3-Azetidinamine, N-methyl-, dihydrochloride (9CI), 3-(Methylamino)azetidine dihydrochloride, N-Methyl-3-azetidinamine dihydrochloride, N-Methylazetidin-3-amine dihydrochloride
IUPAC navn N-methylazetidin-3-amin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CNC1CNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylazetidin-3-amine Dihydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-5-4-2-6-3-4;;/h4-6H,2-3H2,1H3;2*1H
Formel vægt 158.0378