missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ N-methylated pomalidomide
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18759356
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18759356 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18759356 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7716/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Functionalized cereblon ligand for generating Degrader negative controls; also used as Pomalidomide negative control

N-methylated pomalidomide is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development. Can be used to generate negative controls for Pomalidomide (Cat. No. 6302)-based Degraders. Does not bind to cereblon. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. Can also be used as a Pomalidomide negative control.

Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.

PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-(1-methyl-2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
CAS 1352827-50-9
Mængde 50 mg
Mål Active Degrader Negative Controls
Molekylær formel C14H13N3O4
Renhed 0.95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.