Få mere at vide
N-Methylanilinium trifluoroacetate, 99%
Artikelnummer. 11443378
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443378 500 g 500g
11423378 25 g 25g
11433378 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17781.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 29885-95-8 | C7H10N·CF3CO2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29885-95-8
Molekylær formel C7H10N·CF3CO2
MDL nummer MFCD00043278
Synonym TAMA; Trifluoroacetic acid N-methylanilinium salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylanilinium trifluoroacetate
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3638133
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 221.18
Procent renhed 99%