Få mere at vide
N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| Formel vægt | 112.1049 |