Få mere at vide
N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5 |
| CAS | 619319-96-9 |
| Molekylær formel | C7 D5 H4 N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzen-d5-amine, N-methyl- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(NC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-methylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.1839 |
| Formel vægt | 112.1049 g/mol |
| Vis mere |