missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methylacetoacetamide (70% in aqueous solution), TRC

Artikelnummer. 30483390
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483390 25 g
30472924 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29322525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20306-75-6
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Synonym N-Methyl-3-oxobutanamide, 2-Acetyl-N-methylacetamide
IUPAC navn N-methyl-3-oxobutanamide
SMIL CC(CC(NC)=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methylacetoacetamide
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c1-4(7)3-5(8)6-2/h3H2,1-2H3,(H,6,8)
Formel vægt 115.0633
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Methylacetoacetamide 70 %
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.