missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methylacetamide-N-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylacetamide-N-D |
| CAS | 3669-70-3 |
| Molekylær formel | C3 D H6 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetamide-N-d, N-methyl- (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), N-Deutero-N-methylacetamide, N-Methylacetamide-N-d1, N-Methylacetamide-d, N-Methylacetamide-N-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i/hD |
| SMIL | [2 H]N(C)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-deuterio-N-methylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.1 |
| Formel vægt | 74.059 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?