Få mere at vide
N-Methylacetamide-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylacetamide-D7 |
| CAS | 3669-74-7 |
| Molekylær formel | C3 D7 N O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Acetamide-N,2,2,2-d4, N-(methyl-d3)- (7 CI, 8 CI, 9 CI), N-Methylacetamide-d7, N-Methylacetamide-D7, N-(Methyl-d3)acetamide-N,2,2,2-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i1D3,2D3/hD |
| SMIL | [2 H]N(C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N,2,2,2-tetradeuterio-N-(trideuteriomethyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.137 |
| Formel vægt | 80.097 g/mol |
| Vis mere |