Få mere at vide
N-methylzonisamid, TRC
Artikelnummer. 30469745
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469745 250 mg
30464686 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30469745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM338605250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68292-02-4
Molekylær formel C9H10N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 226.25
Synonym N-Methyl-1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonamide
IUPAC navn 1-(1,2-benzoxazol-3-yl)-N-methylmetansulfonamid
SMIL CNS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl Zonisamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O3S/c1-10-15(12,13)6-8-7-4-2-3-5-9(7)14-11-8/h2-5,10H,6H2,1H3
Formel vægt 226.0412