missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl Ziprasidone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| CAS | 774595-88-9 |
| Molekylær formel | C22 H23 Cl N4 O S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Methyl Ziprasidone, 2H-Indol-2-one, 5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-, 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, N-Methylziprasidone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23ClN4OS/c1-25-19-14-18(23)15(12-16(19)13-21(25)28)6-7-26-8-10-27(11-9-26)22-17-4-2-3-5-20(17)29-24-22/h2-5,12,14H,6-11,13H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)Cc2cc(CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45)c(Cl)cc12 |
| IUPAC navn | 5-[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-1-methyl-3H-indol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.962 |
| Formel vægt | 426.128 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?