missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methyl Viloxazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30475108
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475108 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475108 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33851110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyl Viloxazine Hydrochloride
CAS 35609-88-2
Molekylær formel C14H21NO3 . HCl
Mængde 10 mg
Synonym 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]-4-methylmorpholine Hydrochloride, ICI 70098
InChI formel InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-3-16-13-6-4-5-7-14(13)18-11-12-10-15(2)8-9-17-12;/h4-7,12H,3,8-11H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCOc1ccccc1OCC2CN(C)CCO2
IUPAC navn 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-4-methylmorpholine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 287.78
Formel vægt 287.1288
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.