missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl Trimetazidine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride (N-Methyltrimetazidine Dihydrochloride) |
| CAS | 53960-20-6 |
| Molekylær formel | C15 H24 N2 O3 . 2 Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Piperazine, 1-methyl-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-methyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)-, dihydrochloride (7CI), 1-Methyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. I (EP) as Dihydrochloride, N-Methyltrimetazidine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O3.2ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)11-12-5-6-13(18-2)15(20-4)14(12)19-3;;/h5-6H,7-11H2,1-4H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCN(C)CC2)c(OC)c1OC |
| IUPAC navn | 1-methyl-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.28 |
| Formel vægt | 352.132 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?