missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl Trimetazidine-d8 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Trimetazidine-d8 Dihydrochloride |
| CAS | 1246819-10-2 |
| Molekylær formel | C15 D8 H16 N2 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-Methyl-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine-d8 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O3/c1-16-7-9-17(10-8-16)11-12-5-6-13(18-2)15(20-4)14(12)19-3/h5-6H,7-11H2,1-4H3/i7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccc(OC)c(OC)c2OC)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-methyl-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.412 |
| Formel vægt | 288.229 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?