missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methyl Topiramate, TRC

Artikelnummer. 30464973
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464973 100 mg
30479058 25 mg
30482967 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330295100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 97240-80-7
Molekylær formel C13H23NO8S
Molekylvægt (g/mol) 353.39
Synonym β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, 1-(N-methylsulfamate), β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, methylsulfamate (9CI), 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., N-Methyltopiramate, 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-Fructopyranose 1-(N-Methylsulfamate), 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose Methylsulfamate, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran beta-D-Fructopyranose deriv.
IUPAC navn [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3a-yl]methyl N-methylsulfamate
SMIL CNS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyl Topiramate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H23NO8S/c1-11(2)19-8-6-17-13(7-18-23(15,16)14-5)10(9(8)20-11)21-12(3,4)22-13/h8-10,14H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-,10+,13+/m1/s1
Formel vægt 353.1144
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.